Key Documents
23-0350
Sigma-Aldrich
桉树油
CP
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352211
等級
CP
形狀
oil
存貨情形
available only in Japan
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
120.2 °F
閃點(°C)
49 °C