Merck
RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)