Merck
RIE156330413
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C11H20O3/c1-4-14-11(13)8-6-5-7-10(12)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
KWMYXLOGIIOZHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7631d
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)