主要文件
MAB8515
Sigma-Aldrich
抗人偏肺病毒75.1抗体,克隆号2D7
clone 2D7, Chemicon®, from mouse
别名:
Metapneumovirus
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
克隆
2D7, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
同位素/亚型
IgG2b
运输
wet ice
特异性
人副肺炎病毒。 与A和B抗原组和亚组1和2均能发生反应
免疫原
MPV CAN98-75
表位:定位在人偏肺病毒M1蛋白上
应用
ELISA
免疫荧光:
偏肺病毒在标准细胞系中难以生长。LLC-MK2可用于培养;建议使用丙酮固定。参见Ebihara,2005。
最佳稀释度必须由最终用户进行确定
抗人偏肺病毒75.1抗体,克隆号2D7, 经过验证可用于ELISA、IF中人偏肺病毒75.1的检测。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外形
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 0.02 M磷酸盐缓冲盐水,0.25 M氯化钠,0.1%叠氮化钠,pH = 7.6
储存及稳定性
自接收之日起,可在2°-8°C下储存长达1年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2