主要文件
FTPF00789
Millipore
硅胶垫圈,4英寸,Tri-Clover,1-cartridge housing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
eCl@ss:
25140604
输入
sample type pharmaceutical(s)
质量水平
应用
environmental
相容性
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
法律信息
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany