文件
AC111P
Sigma-Aldrich
绵羊抗小鼠IgG抗体,吸附物抗体,HRP标记
from sheep, peroxidase conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
sheep
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
技術
western blot: suitable
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白 G(IgG)是糖蛋白免疫球蛋白家族的一员,对病原生物产生免疫反应。IgG 通过激活先天免疫效应细胞、诱导和促炎症反应参与免疫应答。该类促炎反应是由与 IgG 分子上的唾液酸化 Fc 片段相互作用的 Fc 受体介导的。
特異性
在结合之前,该抗体已通过物种吸附和 ELISA 测试,以确保与人、大鼠、兔、豚鼠和仓鼠物种的鸡 IgY 或 IgG 的交叉反应最小,但可能与其他物种的免疫球蛋白交叉反应。
基于使用未偶联抗体(货号 Ac111)的 ELISA 分析,该抗体与全分子小鼠 IgG(IgG >> IgG2a> IgG >>>> IgG1)反应,对小鼠 IgA 或 IgM 的交叉反应极少或无交叉反应。
免疫原
纯化的小鼠 IgG。
應用
研究子类别
全部
研究类别
二抗&对照抗体
绵羊抗小鼠 IgG,经物种吸附的,HRP 结合物,货号AC111P,是 HRP 二抗,经验证可用于蛋白质印迹,与来自人、大鼠、兔、豚鼠和仓鼠的小鼠 IgA & IgM、鸡 IgY 或 IgG 几乎没有交叉反应。
蛋白质印迹分析:使用小鼠单克隆 GAPDH 抗体(货号 MAB374)在 10 µg HeLa 细胞裂解液中进行蛋白质印迹后,具有代表性的批次以 1:4,000 的稀释度用于标记靶标条带,从而验证了其性能。
品質
通过蛋白质印迹在 A431 细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:在小鼠单克隆 GAPDH 抗体(货号 MAB374)在 10 µg A431 细胞裂解液中进行蛋白质印迹后,HRP 偶联的二抗(货号 AC111P)以 1:4,000 的稀释度用于标记靶标条带对其性能进行了验证。
標靶描述
观测值〜150.0 kDa。
聯結
替代:AP300P
外觀
含有 StabilZyme® HRP 共轭稳定剂和 0.05% Proclin 的 PBS 中的纯化的绵羊多克隆抗体。
硫酸铵。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Jian Shen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5269-5282 (2021-05-07)
The blood-brain barrier (BBB) damage is a momentous pathological process of ischaemic stroke. NADPH oxidases 4 (NOX4) boosts BBB damage after ischaemic stroke and its expression can be influenced by microRNAs. This study aimed to probe into whether miR-92b influenced
Wenling Dai et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1197-1204 (2019-08-23)
Melatonin (N‑acetyl‑5‑methoxytryptamine; MT) has been shown to have a protective effect against sepsis‑induced renal injury, however, the mechanisms underlying the function of MT remain to be elucidated. Therefore, in the present study, the potential mechanisms underlying the preventive role of
Xiaojing Sun et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 140, 68-76 (2020-03-10)
The large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channels, composed of the pore-forming α subunits (BK-α, encoded by KCNMA1 gene) and the regulatory β1 subunits (BK-β1, encoded by KCNMB1 gene), play a unique role in the regulation of coronary vascular tone and
Qiang Yao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(3), 3088-3095 (2018-02-20)
Gastric cancer (GC) poses a serious public health threat and the 5-year survival rate of patients with GC is low. MicroRNAs (miRNAs/miRs) may serve oncogenic or tumor suppressor functions during tumorigenesis by regulating cell proliferation, apoptosis, migration and invasion and
Navatha Shree Polavaram et al.
Bone research, 9(1), 24-24 (2021-05-16)
Understanding the role of neuropilin 2 (NRP2) in prostate cancer cells as well as in the bone microenvironment is pivotal in the development of an effective targeted therapy for the treatment of prostate cancer bone metastasis. We observed a significant