文件
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
别名:
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H18LiNSi2
CAS号:
分子量:
167.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
223-725-6
形狀
solid
bp
114-116 °C/1013 hPa
mp
71 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
17 °C - closed cup