文件
8.41611
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
for synthesis
别名:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxysalicylaldehyde, 2-Hydroxyanisaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O3
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
211-604-0
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
mp
42-43 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 40 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3