文件
420322
Millipore
IPTG,无二恶烷,高纯度
CAS 367-93-1 is used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function.
别名:
IPTG,无二恶烷,高纯度, 异丙基-β-D-硫代吡喃半乳糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O5S
CAS号:
分子量:
238.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
雜質
≤0.1% Dioxane (GC)
顏色
white
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
一般說明
β-D-半乳糖苷酶的诱导剂。在二恶烷会破坏正常细胞功能的细胞系统中用于刺激 β-半乳糖苷酶。IPTG 诱导与 lac 启动子连接的克隆基因的表达。
另请参见 IPTG,无动物成分,高纯度,货号420291)中的25 mM溶液。
在二恶烷会破坏正常细胞功能的细胞系统中用于刺激 β-半乳糖苷酶。通过 GC 检测,该制剂包含 ≤0.1% 的二恶烷。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3