文件
20-145
Sigma-Aldrich
测定稀释缓冲液,5X
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
運輸包裝
wet ice
應用
用于激酶测定。
研究类别
全部
外觀
100mM MOPS(pH 7.2)、125mMβ-甘油磷酸盐、25mM EGTA、5mM原钒酸钠、5mM二硫苏糖醇
儲存和穩定性
在-20°C下可保存6个月
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Brain lysosomal hydrolases in neuronal ceroid-lipofuscinoses.
V V Prasad,R K Pullarkat
Molecular and Chemical Neuropathology null