主要文件
1.94520
Supelco
石油醚
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
别名:
Petroleum ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
产品线
EMPLURA®
参数
40-60 °C
储存温度
20-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<-5.8 °F
闪点(°C)
< -21 °C