主要文件
1.93708
Supelco
Calcium nitrate tetrahydrate
EMPLURA®
别名:
Calcium nitrate tetrahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
CAS号:
分子量:
236.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChI key
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1