Key Documents
1.93686
Supelco
三水合六氰合铁酸钾(II)
EMPLURA®
别名:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS号:
分子量:
422.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI 密鑰
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2