等级
ACS reagent
mp
605 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1