文件
12-540
Sigma-Aldrich
LKBtide
LKBtide primarily used in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
描述: 合成肽(LSNLYHQGKFLQTFCGSPLYRRR)对应于人NUAK2的氨基酸196-215,以及3个额外的精氨酸残基。
MW: 2783道尔顿。
生化/生理作用
蛋白质靶标:LKB1
靶标亚家族:CAMK
品質
常规评估为活性LKB1/STRADA/MO25A的底物(目录号14-596)。
外觀
冻干粉末
儲存和穩定性
在-20°C下可保存2年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1