Key Documents
119113
Sigma-Aldrich
荧光素酶抑制剂I
The Luciferase Inhibitor I, also referenced under CAS 352341-26-5, controls the biological activity of Luciferase.
别名:
荧光素酶抑制剂I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11N3O2
分子量:
253.26
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3