文件
1.10047
Supelco
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
别名:
Water Hardness Chemical Test Strips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
总硬度试纸, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
產品線
MQuant®
品質等級
特定分析物
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:试纸(单独密封)比色 >5 - >10 - >15 - >20 - >25°d >6 - >13 - >19 - >25 - >31°e >9 - >18 - >27 - >36 - >45°f MQuant®
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1