Merck
MAT245151973
Matrix Scientific
2-Cyclohexylethyl 4-methylbenzenesulfonate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
CAS号:
分子量:
282.4
MDL號碼:
Iupac Name
2-cyclohexylethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C15H22O3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)19(16,17)18-12-11-14-5-3-2-4-6-14/h7-10,14H,2-6,11-12H2,1H3
InChI 密鑰
UKXWRHNPGQFSDD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048794.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048794.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)