Merck
MAT113930495
Matrix Scientific
2-Propoxybenzohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-propoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-7-14-9-6-4-3-5-8(9)10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
ZPDRCLMKIDAUSA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024020.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024020.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)