Merck
MAT047031379
Matrix Scientific
(3-Isopropoxy-propyl)-(1-methyl-piperidin-4-yl)-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.35
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
N-(3-isopropoxypropyl)-1-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H26N2O/c1-11(2)15-10-4-7-13-12-5-8-14(3)9-6-12/h11-13H,4-10H2,1-3H3
InChI key
VFERUZKEIMQACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012292.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012292.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)