主要文件
LIF458787013
Life Chemicals Inc.
1-[(2-methylphenyl)methyl]piperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
204.32
MDL编号:
Iupac Name
1-(2-methylbenzyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-15-8-6-13(14)7-9-15/h2-5,13H,6-10,14H2,1H3
InChI key
WFONBGLNOUINIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)