Merck
KEY458251333
Key Organics / BIONET
3-bromo-4-(4-fluorophenoxy)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
282.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
3-bromo-4-(4-fluorophenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H9BrFNO/c13-11-7-9(15)3-6-12(11)16-10-4-1-8(14)2-5-10/h1-7H,15H2
InChI key
FSTQDWCIBNUNGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-242
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-242
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)