Merck
KEY407051126
Key Organics / BIONET
potassium trifluoro(4-formylphenyl)boranuide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.02
MDL编号:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H5BF3O.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-5H;/q-1;+1
InChI key
PEWVRVCGAOIWBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2318
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2318
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)