Merck
KEY407050960
Key Organics / BIONET
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
336.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI key
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2030
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2030
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)