Merck
ENAH996DB14D
Enamine
methyl N,N-dimethylcarbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
103.12
MDL號碼:
Iupac Name
methyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-5(2)4(6)7-3/h1-3H3
InChI 密鑰
SELYJABLPLKXOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1237551
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1237551
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)