Merck
ENAH97BFE190
Enamine
morpholine-4-carbothioyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
165.64
Iupac Name
morpholine-4-carbothioyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNOS/c6-5(9)7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
InChI key
ZIYPMLVPRQOPPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33050314
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)