Merck
ENAH97A26A34
Enamine
[1-(propan-2-yl)azetidin-3-yl]methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
128.22
MDL编号:
Iupac Name
(1-isopropyl-3-azetidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-6(2)9-4-7(3-8)5-9/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3
InChI key
GJVBDCHBAIYRHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2955259
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)