Merck
ENAH97A1837E
Enamine
(2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.17
MDL编号:
Iupac Name
(2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid
Inchi Code
1S/C9H12NO3P/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13)
InChI key
YJFRDRWPYDVEIH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8788236
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8788236
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)