Merck
ENAH97A18296
Enamine
1,7-naphthyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
145.16
MDL號碼:
mp
259-260
Iupac Name
[1,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,(H2,9,11)
InChI 密鑰
PHFKUTFUFKZJMV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
Melting Point
259-260
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)