Merck
ENAH961CEC74
Enamine
4-(methylsulfanyl)butane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.73
MDL编号:
Iupac Name
4-(methylthio)butane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S2/c1-9-4-2-3-5-10(6,7)8/h2-5H2,1H3
InChI key
DYZPTPLIXHNMOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7062760
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7062760
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)