Merck
ENAH961CEA81
Enamine
ethyl 2-sulfanylpentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.25
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 2-mercaptopentanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-3-5-6(10)7(8)9-4-2/h6,10H,3-5H2,1-2H3
InChI key
FUTTXUAGQMGQBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204329
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204329
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)