Merck
ENAH961CE54C
Enamine
2-methyl-4-(oxolan-3-yloxy)aniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
229.71
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-4-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-6-9(2-3-11(8)12)14-10-4-5-13-7-10;/h2-3,6,10H,4-5,7,12H2,1H3;1H
InChI key
MKDZTLYNXGAWMN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702141
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)