Merck
ENAH961CD81F
Enamine
tert-butyl 5-[(6-chloropyrazin-2-yl)amino]-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
352.86
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 5-((6-chloropyrazin-2-yl)amino)-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25ClN4O2/c1-16(2,3)24-15(23)22-8-7-17(5-4-6-17)12(11-22)20-14-10-19-9-13(18)21-14/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI 密鑰
VCHPSELUVVLFDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7457202
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7457202
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)