Merck
ENAH961CD428
Enamine
2-ethynylpyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
118.14
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethynyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H,(H2,8,9)
InChI 密鑰
FDDMCWZGQTZWFR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)