Merck
ENAH95E72C81
Enamine
3-iodo-2,6-dimethyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
277.11
MDL號碼:
Iupac Name
3-iodo-2,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H12IN3/c1-5-3-10-8-7(9)6(2)11-12(8)4-5/h5,10H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XFLNJWNPBJSVCH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108711
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108711
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)