Merck
ENAH95E72AB5
Enamine
2,2,2-trifluoro-N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
264.16
MDL號碼:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O4/c1-18-7-3-2-5(14(16)17)4-6(7)13-8(15)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
InChI 密鑰
PECQEDFMEXTFMO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12416035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12416035
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)