跳转至内容
Merck

ENAH95E72A86

Enamine

5-thia-8-azaspiro[3.5]nonan-9-one

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
157.24
MDL编号:

Iupac Name

5-thia-8-azaspiro[3.5]nonan-9-one

Inchi Code

1S/C7H11NOS/c9-6-7(2-1-3-7)10-5-4-8-6/h1-5H2,(H,8,9)

InChI key

YNRCPOMOLIZTNX-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146710

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146710


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持