Merck
ENAH95E7254D
Enamine
1-methanesulfonylpyrrolidine-2-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
192.24
MDL编号:
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-2-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O3S/c1-12(10,11)8-4-2-3-5(8)6(7)9/h5H,2-4H2,1H3,(H2,7,9)
InChI key
LDCNCSITMAYQMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7793522
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7793522
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)