Merck
ENAH9453E328
Enamine
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.65
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-5-2-3-6(9-4-11)7(8)10-5/h2-3H,1H3
InChI key
HPNYYWNZDHENPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)