Merck
ENAH942F280F
Enamine
{8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl}methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.21
MDL编号:
Iupac Name
((1R,5S)-8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H14F2O/c10-9(11)7-1-2-8(9)4-6(3-7)5-12/h6-8,12H,1-5H2
InChI key
OEAJLYYBSDTJAT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977936
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977936
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)