跳转至内容
Merck

ENAH93E741BC

Enamine

6-amino-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
177.16
MDL编号:

mp

253-254

Iupac Name

6-aminochromane-2,4-dione

Inchi Code

1S/C9H7NO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-3H,4,10H2

InChI key

PVDWWRYYNALDNW-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619375

Melting Point

253-254

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619375


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持