Merck
ENAH90822162
Enamine
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
192.17
MDL编号:
Iupac Name
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O5S.Na/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SZINDZNWFLBXKV-UHFFFAOYSA-M
储存温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492463
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492463
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)