Merck
ENAH65928916
Enamine
2-cyano-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.66
MDL號碼:
Iupac Name
2-cyano-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClNO3S/c1-13-7-2-3-8(14(9,11)12)6(4-7)5-10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
UZKRLYXQSNQUCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3168251
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3168251
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)