Merck
ENAH5802F0D8
Enamine
6-fluoro-3-methylpyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
126.13
MDL编号:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
BIDQOVZGGDRMSX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7059914
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7059914
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)