Merck
ENAH31551832
Enamine
hex-4-yn-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
97.16
MDL號碼:
Iupac Name
1-methyl-3-pentynylamine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,5,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
NQECNYGAVGZCPD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962549
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)