Merck
ENAH30517AB5
Enamine
3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
217.19
MDL编号:
Iupac Name
3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine
Inchi Code
1S/C10H10F3NO/c11-10(12,13)7-2-1-3-8(4-7)15-9-5-14-6-9/h1-4,9,14H,5-6H2
InChI key
ADXWWNMHZFPXKW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936431
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)