Merck
ENAH304D95AD
Enamine
2-(4-carbamoylphenyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.25
MDL號碼:
Iupac Name
4'-carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11NO3/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H2,15,16)(H,17,18)
InChI 密鑰
LBPFSFOANUZFLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1585738
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)