Merck
ENAH3047CA97
Enamine
2-{spiro[2.5]octan-6-yl}acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
149.24
MDL编号:
Iupac Name
2-(spiro[2.5]octan-6-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H15N/c11-8-3-9-1-4-10(5-2-9)6-7-10/h9H,1-7H2
InChI key
HLJFRPQUNVCRDN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330172
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)