Merck
ENAH3046366D
Enamine
N-cyclohexylpiperazine-1-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.31
MDL號碼:
Iupac Name
N-cyclohexyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c15-11(14-8-6-12-7-9-14)13-10-4-2-1-3-5-10/h10,12H,1-9H2,(H,13,15)
InChI 密鑰
MWPLPMJIIQLMMS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38974
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)