Merck
ENAH3045A6F4
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-3,6-7,12-13,15H,4-5,8-9H2
InChI key
YDGDHTYZTPBCLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147136
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)